Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Glucosamine-6-phosphate isomerase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Glucosamine-6-phosphate isomerase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_005462.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 10007 |
Nome | Glucosamine-6-phosphate isomerase 1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16010830
|
enQuireBio™
QP6104-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16030830
|
enQuireBio™
QP6104-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16020830
|
enQuireBio™
QP6104-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16040830
|
enQuireBio™
QP6104-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16050830
|
enQuireBio™
QP6104-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16060830
|
enQuireBio™
QP6104-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_005462.1 | |
Glucosamine-6-phosphate isomerase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10007 | |
Research Use Only | |
GNPDA1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKLIILEHYS QASEWAAKYI RNRIIQFNPG PEKYFTLGLP TGSTPLGCYK KLIEYYKNGD LSFKYVKTFN MDEYVGLPRD HPESYHSFMW NNFFKHIDIH PENTHILDGN AVDLQAECDA FEEKIKAAGG IELFVGGIGP DGHIAFNEPG SSLVSRTRVK TLAMDTILAN ARFFDGELTK VPTMALTVGV GTVMDAREVM ILITGAHKAF ALYKAIEEGV NHMWTVSAFQ QHPRTVFVCD EDATLELKVK TVKYFKGLML VHNKLVDPLY SIKEKETEKS QSSKKPYSD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |