Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Recombinant Protein
84.15€ - 5780.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001186569.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 90865 |
Nome | IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15968018
|
enQuireBio™
QP1168-2 UG |
2 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15948018
|
enQuireBio™
QP1168-10 UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15958018
|
enQuireBio™
QP1168-100 UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15978018
|
enQuireBio™
QP1168-500 UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15938018
|
enQuireBio™
QP1168-1 MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001186569.1 | |
IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 500 pg/mL in the D10S cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^6 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
90865 | |
Research Use Only | |
IL33 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSITGISPIT EYLASLSTYN DQSITFALED ESYEIYVEDL KKDEKKDKVL LSYYESQHPS NESGDGVDGK MLMVTLSPTK DFWLHANNKE HSVELHKCEK PLPDQAFFVL HNMHSNCVSF ECKTDPGVFI GVKDNHLALI KVDSSENLCT ENILFKLSET | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |