Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human p38 delta / MAPK13 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) p38 delta / MAPK13, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002745.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 5603 |
Nome | p38 delta / MAPK13 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16022590
|
enQuireBio™
QP6339-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16042590
|
enQuireBio™
QP6339-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16032590
|
enQuireBio™
QP6339-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16052590
|
enQuireBio™
QP6339-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16062590
|
enQuireBio™
QP6339-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16072590
|
enQuireBio™
QP6339-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_002745.1 | |
p38 delta / MAPK13 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5603 | |
Research Use Only | |
MAPK13 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSLIRKKGFY KQDVNKTAWE LPKTYVSPTH VGSGAYGSVC SAIDKRSGEK VAIKKLSRPF QSEIFAKRAY RELLLLKHMQ HENVIGLLDV FTPASSLRNF YDFYLVMPFM QTDLQKIMGM EFSEEKIQYL VYQMLKGLKY IHSAGVVHRD LKPGNLAVNE DCELKILDFG LARHADAEMT GYVVTRWYRA PEVILSWMHY NQTVDIWSVG CIMAEMLTGK TLFKGKDYLD QLTQILKVTG VPGTEFVQKL NDKAAKSYIQ SLPQTPRKDF TQLFPRASPQ AADLLEKMLE LDVDKRLTAA QALTHPFFEP FRDPEEETEA QQPFDDSLEH EKLTVDEWKQ HIYKEIVNFS PIARKDSRRR SGMKL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |