Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein C8orf4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein C8orf4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_064515.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 56892 |
Nome | Protein C8orf4 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16053091
|
enQuireBio™
QP8178-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16073091
|
enQuireBio™
QP8178-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16063091
|
enQuireBio™
QP8178-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16083091
|
enQuireBio™
QP8178-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16093091
|
enQuireBio™
QP8178-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16003101
|
enQuireBio™
QP8178-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_064515.1 | |
Protein C8orf4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
56892 | |
Research Use Only | |
C8orf4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKAKRSHQAV IMSTSLRVSP SIHGYHFDTA SRKKAVGNIF ENTDQESLER LFRNSGDKKA EERAKIIFAI DQDVEEKTRA LMALKKRTKD KLFQFLKLRK YSIKVH | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |