missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RCAS1 / EBAG9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RCAS1 / EBAG9, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001265867.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 9166 |
Nome | RCAS1 / EBAG9 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15988939
|
enQuireBio™
QP5959-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15908949
|
enQuireBio™
QP5959-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15998939
|
enQuireBio™
QP5959-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15918949
|
enQuireBio™
QP5959-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15928949
|
enQuireBio™
QP5959-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15938949
|
enQuireBio™
QP5959-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001265867.1 | |
RCAS1 / EBAG9 Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9166 | |
Research Use Only | |
EBAG9 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RSGRGRKLSG DQITLPTTVD YSSVPKQTDV EEWTSWDEDA PTSVKIEGGN GNVATQQNSL EQLEPDYFKD MTPTIRKTQK IVIKKREPLN FGIPDGSTGF SSRLAATQDL PFIHQSSELG DLDTWQENTN AWEEEEDAAW QAEEVLRQQK LADREKRAAE QQRKKMEKEA QRLMKKEQNK IGVKLS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |