Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Stathmin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Stathmin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001269982.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 81551 |
Nome | Stathmin-4 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16033051
|
enQuireBio™
QP8172-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16053051
|
enQuireBio™
QP8172-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16043051
|
enQuireBio™
QP8172-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16063051
|
enQuireBio™
QP8172-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16073051
|
enQuireBio™
QP8172-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16083051
|
enQuireBio™
QP8172-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001269982.1 | |
Stathmin-4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
81551 | |
Research Use Only | |
STMN4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTLAAYKEKM KELPLVSLFC SCFLADPLNK SSYKYEGWCG RQCRRKDESQ RKDSADWRER RAQADTVDLN WCVISDMEVI ELNKCTSGQS FEVILKPPSF DGVPEFNASL PRRRDPSLEE IQKKLEAAEE RRKYQEAELL KHLAEKREHE REVIQKAIEE NNNFIKMAKE KLAQKMESNK ENREAHLAAM LERLQEKDKH AEEVRKNKEL KEEASR | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |