Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza B (strain B / Singapore / 222 / 1979) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza B virus (strain B/Singapore/222/1979) Influenza B (strain B/Singapore/222/1979) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Specifica
Nome | Influenza B (strain B / Singapore / 222 / 1979) NucleoProtein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | NP |
Lunghezza della proteina | Extracellular Domain |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16018010
|
enQuireBio™
QP7284-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16058010
|
enQuireBio™
QP7284-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16028010
|
enQuireBio™
QP7284-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16048010
|
enQuireBio™
QP7284-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16068010
|
enQuireBio™
QP7284-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16038010
|
enQuireBio™
QP7284-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Influenza B (strain B / Singapore / 222 / 1979) NucleoProtein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Influenza | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
NP | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSNMDIDGIN TGTIDKTPEE IISGTSGATR PIIRPATLAP PSNKRTRNPS PERATTSSEA DVGRKTQKKQ TPTEIKKSVY NMVVKLGEFY NQMMVKAGLN DDMERNLIQN AHAVERILLA ATDDKKTEFQ KKKNARDVKE GKEEIDHNKT GGTFYKMVRD DKTIYFSP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |