Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CMPK1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CMPK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_079923.3 |
---|---|
ID gene (immissione) | 66588 |
Nome | CMPK1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16092841
|
enQuireBio™
QP8136-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16012851
|
enQuireBio™
QP8136-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16002851
|
enQuireBio™
QP8136-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16022851
|
enQuireBio™
QP8136-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16032851
|
enQuireBio™
QP8136-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16042851
|
enQuireBio™
QP8136-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_079923.3 | |
CMPK1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
66588 | |
Research Use Only | |
Cmpk1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKPLVVFVLG GPGAGKGTQC ARIVEKYGYT HLSAGELLRD ERKNPDSQYG ELIEKYIKEG KIVPVEITIS LLKREMDQTM AANAQKNKFL IDGFPRNQDN LQGWNKTMDG KADVSFVLFF DCNNEICIER CLERGKSSGR SDDNRESLEK RIQTYLESTK PIIDLYEEMG KVKKIDASKS VDEVFGEVVK IFDKEG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |