Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL18BP Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL18BP, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_034661.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 16068 |
Nome | IL18BP Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16016951
|
enQuireBio™
QP8880-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16036951
|
enQuireBio™
QP8880-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16026951
|
enQuireBio™
QP8880-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16046951
|
enQuireBio™
QP8880-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16056951
|
enQuireBio™
QP8880-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16066951
|
enQuireBio™
QP8880-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_034661.1 | |
IL18BP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
16068 | |
Research Use Only | |
IL18BP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TSAPQTTATV LTGSSKDPCS SWSPAVPTKQ YPALDVIWPE KEVPLNGTLT LSCTACSRFP YFSILYWLGN GSFIEHLPGR LKEGHTSREH RNTSTWLHRA LVLEELSPTL RSTNFSCLFV DPGQVAQYHI ILAQLWDGLK TAPSPSQETL SSHSPVSRSA GPGVA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |