Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Lymphocyte antigen 6E Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Lymphocyte antigen 6E, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001157508.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 17069 |
Nome | Lymphocyte antigen 6E Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16008751
|
enQuireBio™
QP9800-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16048751
|
enQuireBio™
QP9800-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16018751
|
enQuireBio™
QP9800-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16038751
|
enQuireBio™
QP9800-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16058751
|
enQuireBio™
QP9800-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16028751
|
enQuireBio™
QP9800-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001157508.1 | |
Lymphocyte antigen 6E Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
17069 | |
Research Use Only | |
LY6E | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LMCFSCTDQK NNINCLWPVS CQEKDHYCIT LSAAAGFGNV NLGYTLNKGC SPICPSENVN LNLGVASVNS YCCQSSFCNF SA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |