Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat REG3A / HIP Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) REG3A / HIP, was expressed in the hosts and tags indicated.
313.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001139318.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 171162 |
Nome | REG3A / HIP Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16074400
|
enQuireBio™
QP6594-EC-10UG |
10 μg |
313.00€
10µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16094400
|
enQuireBio™
QP6594-EC-200UG |
200 μg |
1275.00€
200µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16064400
|
enQuireBio™
QP6594-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16014410
|
enQuireBio™
QP6594-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16004410
|
enQuireBio™
QP6594-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16084400
|
enQuireBio™
QP6594-EC-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001139318.1 | |
REG3A / HIP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
171162 | |
Research Use Only | |
REG3A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EDSQKAVPST RTSCPMGSKA YRSYCYTLVT TLKSWFQADL ACQKRPSGHL VSILSGGEAS FVSSLVTGRV NNNQDIWIWL HDPTMGQQPN GGGWEWSNSD VLNYLNWDGD PSSTVNRGNC GSLTATSEFL KWGDHHCDVE LPFVCKFKQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |