Learn More
Brady™ Reinforced Polypropylene Mandatory Signs
12.39€ - 33.65€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Quantità | 1 Ea. |
Descrizione | Reinforced Polypropylene |
Temperatura max (sistema metrico) | 120°C |
Spessore | 0.369 mm |
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Testo visualizzato | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10664725
|
Brady™
252113 |
Protective Gloves | 200 mm |
13.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10633195
|
Brady™
252135 |
Use Breathing Protection | 200 mm |
13.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11790324
|
Brady™
252136 |
Use Breathing Protection | 315 mm |
33.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10346154
|
Brady™
252131 |
Use Face Shield | 200 mm |
13.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10451074
|
Brady™
252132 |
Use Face Shield | 315 mm |
33.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10020624
|
Brady™
252111 |
use Foot | 200 mm |
13.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10010624
|
Brady™
252129 |
Use Full Protective | 200 mm |
13.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10525504
|
Brady™
252103 |
Use Head Protection | 200 mm |
13.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11794834
|
Brady™
252160 |
Use Overshoes | 315 mm |
33.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10623965
|
Brady™
252139 |
Use Protective Hood | 200 mm |
15.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11710334
|
Brady™
252140 |
Use Protective Hood | 315 mm |
33.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10192304
|
Brady™
252159 |
Use Overshoes | 200 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10122264
|
Brady™
252114 |
Protective Gloves | 315 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Specifica
Polypropylene | |
Reinforced Polypropylene | |
0.369 mm | |
Mandatory Sign |
1 Ea. | |
120°C | |
Round | |
White on Blue |