Learn More
UVP Replacement Bulbs
9.05€ - 141.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Wattage | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Wattage | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12822969
|
UVP
34-0014-01 |
Models UVGL-48, ML-49 and UVG-47 UV lamp | 6 W |
9.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11890483
|
UVP
34-0054-01 |
B-100 high intensity UV lamp | 100 W |
141.00€
Pezzo Qty Price Break Available |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12863848
|
UVP
34-0002-01 |
Models C-70G, C-71 chromato-vue cabinet | 25 W |
26.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Replacement Bulb | |
1 Ea. |