Learn More
3M™ Nastro da imballaggio 3739
Il nastro 3739 è un prodotto di qualità per la chiusura di imballaggi in cartone.
21.20€ - 128.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Hot melt |
---|---|
Formato | Tape |
Product Type | Tape |
Dimensions (LxW) | 66 m x 50 mm |
Lunghezza (sistema imperiale) | 72.18 yd. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17821700
|
3M™
7000095403 |
Transparent | 66 m x 50 mm |
21.20€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17811700
|
3M™
7000095400 |
Brown | 66 m x 50 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Il nastro 3739 è un prodotto di qualità per la chiusura di imballaggi in cartone|| Nastro da imballaggio affidabile per applicazioni di confezionamento medio-pesanti
- Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio sui pannelli in fibra
- Utilizzare per la chiusura a striscia singola di scatole di cartone
- Si comporta bene a tutte le temperature tipicamente riscontrate dai prodotti confezionati negli ambienti di spedizione e stoccaggio
- Il nastro resiste alle spaccature se sottoposto a manipolizioni difficili e assorbe gli urti
Specifica
Hot melt | |
Tape | |
72.18 yd. |
Tape | |
66 m x 50 mm | |
2 in. |