Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Secretory Component Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, 1.9mg/mL, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Secretory Component Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
165.24€ - 462.06€
Specifica
Antigene | Secretory Component Ab-2 |
---|---|
Clone | COMPO2; same as SC-05 |
Applicazioni | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12699656
|
Epredia™
MS-1367-P1 |
Concentrated | 500 μL |
370.00€
500µL |
Spedizione stimata: 20-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12689656
|
Epredia™
MS-1367-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12679656
|
Epredia™
MS-1367-P |
Concentrated | 1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12629666
|
Epredia™
MS-1367-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Secretory Component is an epithelial transport receptor for polymeric IgA and IgM. Antibody to secretory component has been shown to be useful for identifying glandular carcinomas.Host Species: Mouse
Clone: COMPO2; same as SC-05
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Semi-purified human secretory component (SC)
Molecular Weight: 80kDa
Positive Control: Small intestine, Colon CA, Stomach
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Secretory Component Ab-2 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human, Rat | |
IgG1 |
COMPO2; same as SC-05 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Semi- purified human secretory component (SC) | |
Primary |