Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Split / Splitless Tapered FAST FocusLiner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
60.30€ - 1000.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 78.5 mm |
---|---|
Product Type Specs | GC Inlet liner, Tapered FocusLiner |
Diametro (sistema metrico) interno | 2.3 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Finnigan 9001 and GCQ GCs, and Trace 1300, 1310 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12964041
|
Trajan Scientific and Medical™
09211101 |
1 Ea. |
60.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11926985
|
Trajan Scientific and Medical™
092115 |
25/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Thermo Scientific instruments
Specifica
78.5 mm | |
GC Inlet liner, Tapered FocusLiner | |
2.3 mm | |
Finnigan 9001 and GCQ GCs, and Trace 1300, 1310 |