Learn More
Sartorius Smooth Technical Filter Papers
This Smooth Technical Filter Paper grade is generally used for analytical and technical purposes.
13.00€ - 308.00€
Specifica
Materiale | Cotton Linters, Refined Pulp |
---|---|
Materiale (membrana) | Cellulose |
Tipo | Smooth Filter Paper |
Fit for Purpose | Certified Quality |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Grado | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Grado | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15952720
|
Sartorius
FT-1-H079-040020 |
40 x 20 mm (1.6 x 0.8 in.) | H079 |
65.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15902780
|
Sartorius
FT-2-356-089140 |
89 × 140 mm (3.5 x 5.5 in.) | C 140 |
13.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15922780
|
Sartorius
FT-2-356-445572 |
445 × 572 mm (17.5 x 22.5 in.) | C 140 |
308.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15952760
|
Sartorius
FT-2-326-160210 |
160 x 210 mm (6.3 x 8.3 in.) | 69 K |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Made of refined pulp and cotton linters with a >95% α-cellulose content
- Ash content between 0.1 to 0.15%
- Wet-strengthened
Specifica
Cotton Linters, Refined Pulp | |
Cellulose | |
Smooth Filter Paper | |
Certified Quality |