Learn More
Bel-Art™ Cartucce essiccanti riutilizzabili/monouso SP Scienceware™
Da utilizzare nelle applicazioni che richiedono essiccazione, inclusi contenitori di bilance analitiche e strumenti di precisione da laboratorio. Le cartucce per essiccatore SP Scienceware™ riutilizzabili/monouso sono adatte per essiccatori a ingombro ridotto, oltre ad altri essiccatori in plastica di dimensioni simili.
69.00€ - 86.19€
Specifica
Product Type | Cartuccia essiccante |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Monouso | Sì |
Da utilizzare con (applicazione) | Per bilance analitiche e strumenti di precisione da laboratorio |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10576384
|
Bel-Art™
F42048-0065 |
6.5 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11867913
|
Bel-Art™
F42048-0100 |
10 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Gel di silice inerte, non corrosivo e non tossico
- Il piatto in polistirene trasparente permette un’immediata ispezione visiva del gel di silice, che cambia colore da blu a rosa pallido man mano che assorbe l’umidità
- La membrana molto porosa copre il piatto, offrendo un assorbimento eccellente dell’umidità
- L’essiccante può essere facilmente rigenerato riscaldando le cartucce in un forno a 50°C (122°F) durante la notte
- Per un'essiccazione più rapida, tagliare la membrana, trasferire i cristalli di gel consumati su un piatto di vetro o porcellana e metterli in forno a 150°C (300°F) per un’ora
- Sigillate singolarmente con pellicola
- Adatte per essiccatore “Space Saver”, oltre che per altri essiccatori in plastica di dimensioni simili
Order Info
Si adatta all'essiccatore Bel-Art Space Saver (codice produttore 420320000) e altri essiccatori di dimensioni simili.
Specifica
Cartuccia essiccante | |
Alluminio | |
Sì | |
Per bilance analitiche e strumenti di precisione da laboratorio |