Learn More
De Buyer™ Vassoi porta-strumenti in acciaio inox
48.90€ - 127.20€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11990615
|
De Buyer™
3280.35 |
3.6 L |
88.99€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11900625
|
De Buyer™
3280.40 |
4.9 l |
102.66€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11910625
|
De Buyer™
328045 |
6.5 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11930625
|
De Buyer™
328030 |
2.6 l |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Acciaio inox | |
Ciascuno |