Learn More
Gilac™ Stainless Steel Trolley for Large Volume Container
Stainless Steel Trolley for Large Volume Container makes it easier to work at breast height. Equipped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
937.14€ - 1411.80€
Specifica
Tipo | Trolley |
---|---|
Capacità | Large Volume Containers |
Materiale | Stainless Steel |
Diametro delle ruote (sistema metrico) | 125 mm |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17938721
|
Gilac™
G146121 |
75 L Large Volume Semicircular Container |
965.21€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17978641
|
Gilac™
G111795 |
100 L Large Volume Container |
937.14€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17918661
|
Gilac™
G111595 |
170 L Large Volume Container |
979.01€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17998461
|
Gilac™
G194795 |
170 L Large Volume Semicircular Container |
1198.29€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17988641
|
Gilac™
G111495 |
220 L Large Volume Container |
1057.53€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17958941
|
Gilac™
G194895 |
220 L Large Volume Semicircular Container |
1214.77€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17958441
|
Gilac™
G111395 |
310 L Large Volume Container |
1071.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17958741
|
Gilac™
G111995 |
500 L Large Volume Container |
1411.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Trolley equiped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
- Stainless steel recommended in humid environments (no damage to bearings even in the presence of water).
- Makes it easier to work at breast height.
Specifica
Trolley | |
Large Volume Containers | |
Stainless Steel | |
125 mm |