Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Borosilicate Glass Hybridization Bottles
These Stuart™ Borosilicate Glass Hybridization Bottles for Cole-Parmer™ INC-200D-H Series Stuart Hybridization Incubator/Shakers offer a wide range of options for any application.
131.00€ - 230.00€
Specifica
Materiale chiusura | Polyester |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Product Type | Hybridization Bottle |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cap |
Imballaggio | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12028503
|
Cole-Parmer™
39454-99 |
170 mm | 40 mm |
131.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12008503
|
Cole-Parmer™
39454-97 |
260 mm | 40 mm |
152.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12018503
|
Cole-Parmer™
39454-98 |
260 mm | 75 mm |
230.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Choose from a wide range of accessories for your Cole-Parmer hybridization incubator.
- Select from differnt capacity rotisseries and bottles to suit your specific applicaiton.
Specifica
Polyester | |
Hybridization Bottle | |
1 Ea. |
Borosilicate Glass | |
Cap |