Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human TLR9 / CD289 siRNA
Blocks transcription and translation of TLR9 / CD289 from Human.
250.00€ - 369.00€
Spécification
Numero di accesso | NP_059138 |
---|---|
Cell Lines Tested | 293T Human Embryonic Kidney Cells with Large T Antigen. |
Content And Storage | Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. |
Simbolo del gene | TLR9 |
ID gene (immissione) | 54106 |
Code produit | Marque | Quantità | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantità | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16039201
|
enQuireBio™
QX28-2NMOL |
2 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16029201
|
enQuireBio™
QX28-10NMOL |
10 nmol |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Spécification
NP_059138 | |
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month. | |
54106 | |
CD289, Toll-like receptor 9, TLR-9 | |
Lyophilized |
293T Human Embryonic Kidney Cells with Large T Antigen. | |
TLR9 | |
siRNA | |
Human |