Learn More
Bel-Art™ Aghi per siringhe Luer Lock SP Scienceware™ Wilmad
Progettati per facilitare il caricamento dei campioni con siringhe Luer Lock, questi aghi sono disponibili in acciaio inossidabile o in PTFE. Gli aghi per siringhe Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad Luer Lock sono ideali per perforare il setto in campioni sensibili all'aria.
66.55€ - 186.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Ideali per forare il setto in campioni sensibili all'aria. |
---|---|
Include | Stantuffo e cilindro |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Materiale | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Materiale | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15368588
|
Bel-Art™
66000-0025 |
1.02 mm | 12 pollici | PTFE | 90624 |
66.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15358588
|
Bel-Art™
66000-0024 |
0.71 mm | 5 pollici | Acciaio inox | 90052 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15378588
|
Bel-Art™
66000-0026 |
0.46 mm | 6 pollici | Acciaio inox | 91026 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Gli aghi in PTFE offrono un modo pratico per lavare le provette di volume ridotto riducendo al minimo la possibilità di graffi
- Gli aghi in acciaio inox sono progettati per facilitare il caricamento dei campioni
Specifica
Ideali per forare il setto in campioni sensibili all'aria. | |
Stantuffo e cilindro |