Learn More
Epredia™ Lab Vision™ XPF Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, 200μg/mL, BSA and azide
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ XPF Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
238.00€ - 963.90€
Specifica
Antigene | XPF Ab-1 |
---|---|
Clone | 219 |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12659726
|
Epredia™
MS-1381-P0 |
Concentrated | 100 μL |
238.00€
100µL |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12679726
|
Epredia™
MS-1381-P1ABX |
Concentrated | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12689726
|
Epredia™
MS-1381-PABX |
Concentrated | 200 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12669726
|
Epredia™
MS-1381-P1 |
Concentrated | 500 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12649726
|
Epredia™
MS-1381-P |
Concentrated | 1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12629736
|
Epredia™
MS-1381-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
The structure-specific ERCC1/XPF endonuclease complex is implicated in the repair of two distinct types of lesions in DNA: NER for UV-induced lesions and bulky chemical adducts; and recombination repair of the very genotoxic interstrand cross-links. NER mechanism involves dual incisions on both sides of the damage catalyzed by two nucleases. In mammalian cells XPG cleaves 3' of the DNA lesion while the ERCC1-XPF complex makes the 5' incision.Host Species: Mouse
Clone: 219
Isotype: IgG2/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant human XPF protein
Molecular Weight: ∽110kDa
Positive Control: MCF-7 cells or human tonsil
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Western Blotting
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
XPF Ab-1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human | |
IgG2 |
219 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
DNA Repair | |
Recombinant human XPF protein | |
Primary |