accessibility menu, dialog, popup

UserName

(S)(R)(S)O(R)(R)OO(S)(R)(R)O(R)(R)∗∗O∗ORORORORORmn

CAS RN 9011-18-1

IUPAC Nome: ethyl 4-aminobenzoate
Sinonimi: benzocaine anestezin norcain benzocaine hydrobromide orthesin norcainum anaesthin P-ethoxycarboxylic aniline solu H P-carbethoxyaniline
Peso molecolare (g/mol): 165.19
Formula molecolare: C9H11NO2
InChi Key: BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Quantità 
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (11)
  • (5)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (32)
  • (2)
  • (3)
Grado 
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
Forma fisica 
  • (8)

Risultati della ricerca filtrata

I prodotti di alcuni dei nostri fornitori non vengono visualizzati nei risultati della ricerca filtrata. Si prega di deselezionare tutti i filtri per vedere questi prodotti.

Filtra risultati

Filtra risultati

  • (2)
  • (19)
  • (5)
  • (5)
  • (9)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (11)
  • (5)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (32)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (8)