Learn More
Thermo Scientific™ 11 mm Non-Assembled Clear Crimp Top & Snap-It Autosampler Vial Kits
Save time and reduce the risk of contamination using this convenience kit. Each kit includes 100 clear glass vials and 100 crimp top caps with pre-assembled septa.
25.62€ - 208.89€
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno | 12 mm |
---|---|
Colore | Trasparente |
Pre-intagliato | No |
Volume (sistema metrico) totale | 2 mL |
Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Colore | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Colore | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12443808
|
Thermo Scientific™
C4011-87 |
Clear Glass; PTFE/Red Rubber septum | Trasparente | Vetro, PTFE, Rubber |
36.33€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10547815
|
Thermo Scientific™
C4011-87W |
Vetro trasparente; etichetta di identificazione, guarnizione argento, setto in PTFE/gomma rossa; 2 ml | Trasparente | Vetro, PTFE, Rubber |
45.41€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12473808
|
Thermo Scientific™
C4011-88 |
Clear Glass; Silver Seal, PTFE/Red Rubber Septum; 2 mL | Trasparente | Vetro, PTFE, Rubber |
196.40€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12403818
|
Thermo Scientific™
C4011-88W |
Clear Glass; ID patchSilver Seal, PTFE/Red Rubber Septum; 2mL | Trasparente | Vetro, PTFE, Rubber |
208.89€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12483788
|
Thermo Scientific™
C4011-73 |
Clear Glass; Septum: PTFE/Silicone | Trasparente | Vetro, PTFE, Silicone |
40.87€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12420058
|
Thermo Scientific™
C4011-95 |
Clear Glass; Crimp Top; Polyspring Insert; Silver Seal, PTFE/Red Rubber Septum; 4mL | Trasparente | Vetro, PTFE, Rubber |
156.66€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10220435
|
Thermo Scientific™
60180-597 |
Convenience Kit, Wide Opening Crimp Top | Trasparente | Vetro |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12413818
|
Thermo Scientific™
C4011-89W |
Clear Glass I-D vial w/Seal 2000 septum | Trasparente | Vetro |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12453788
|
Thermo Scientific™
C4011-72 |
Clear Glass; Septum: PTFE/Red Rubber | Trasparente | Vetro, PTFE, Rubber |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
13181763
|
Thermo Scientific™
60180-679 |
11mm Snap Conv. Kit, clear vial w/clear PTFE/rubber | Trasparente | Vetro |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12671096
|
Thermo Scientific™
C4011-73P |
Convenience Kit, Wide Opening Snap Cap Vial | Trasparente | Vetro, PTFE, Silicone |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11508220
|
Thermo Scientific™
HPG |
Flacone con collo a fascetta da 2 ml con guarnizione in gomma tipo 7/PTFE | Trasparente | Vetro, PTFE, Rubber |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11528220
|
Thermo Scientific™
SHG |
Shimadzu, 2mL Crimp Top Vial with a Soft Blue Silicone/PTFE Seal | Trasparente | Vetro, PTFE, Silicone |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11573790
|
Thermo Scientific™
2-RVST-CP |
Convenience Kit, Wide Opening Snap Vial | Trasparente | Vetro |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11563790
|
Thermo Scientific™
2-RV8-CP |
Convenience Kit, Wide Opening Snap Vial | Trasparente | Vetro |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11543790
|
Thermo Scientific™
2-CV7-CP |
Convenience Kit, Wide Opening Crimp Top Vial | Clear | Glass |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11518220
|
Thermo Scientific™
TQG |
IS Kit, Wide Opening Crimp Top Vial for Thermo Scientific GC Autosampler | Trasparente | Vetro |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11588220
|
Thermo Scientific™
TQL |
IS Kit, Wide Opening Crimp Top Vial for Thermo LC Autosampler | Trasparente | Vetro |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11568220
|
Thermo Scientific™
HPL |
2mL Crimp Top Vial with a Type 7 Rubber/PTFE Seal (Agilent LCs) | Trasparente | Vetro, PTFE, Rubber |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11598210
|
Thermo Scientific™
PEG |
Kit IS, flacone con collo a fascetta ad apertura larga per autocampionatore GC PerkinElmer | Trasparente | Vetro |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11583790
|
Thermo Scientific™
2-CVST-CP |
2mL Crimp Top Vial with 11mm Crimp Cap Silicone/PTFE Liner | Trasparente | Vetro, PTFE, Silicone |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12400098
|
Thermo Scientific™
C4012-88 |
Clear Glass; Aluminum seal, PTFE/Red Rubber septum; 2mL | Trasparente | Vetro, PTFE, Rubber |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Save time during sample preparation and reduce the risk of contamination using Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience kits (Unassembled). Each kit includes 100 clear glass vials and 100 crimp top caps with pre-assembled septa. Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together. Clear trays to make it easy to keep track of available supplies without opening containers. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Choose from a variety of autosampler vial kits.Specifica
12 mm | |
No | |
32 mm |
Trasparente | |
2 mL | |
11 mm |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.