Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Actin, Muscle Specific Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody
Detect muscle-specific actin in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Actin, Muscle Specific Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
152.00€ - 621.00€
Specifica
Antigene | Actin, Muscle Specific Ab-4 |
---|---|
Clone | HHF35 |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12692217
|
Epredia™
MS-742-S1 |
Concentrated | 500 μL |
452.00€
500µL |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12682217
|
Epredia™
MS-742-S |
Concentrated | 1 mL |
621.00€
1mL |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12662217
|
Epredia™
MS-742-R7 |
Prediluted | 7 mL |
306.00€
7mL |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12602227
|
Epredia™
MS-742-S0 |
Concentrated | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12672217
|
Epredia™
MS-742-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Host Species: Mouse
Clone: HHF35
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Rabbit and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: SDS extract of human myocardium
Positive Control: Muscle or sarcoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifica
Actin, Muscle Specific Ab-4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
SDS extract of human myocardium |
HHF35 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Muscle Biology | |
Primary |