Learn More
Fisherbrand™ Fiale Bijou in alluminio
Per la conservazione di terreni per applicazioni di patologia. Le fiale in vetro trasparente stampato Fisherbrand™ con tappi a vite sono realizzate in vetro neutro trasparente di tipo 1.
10.10€ - 249.00€
Specifica
Material (Liner) | Rubber |
---|---|
Colore | Clear |
Materiale | Borosilicate Glass |
Stile collo | Screw |
Stile filo | Screw |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
14853562
|
Fisherbrand™
|
7 mL | 288/conf. |
209.00€
pezzi 288 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
14873562
|
Fisherbrand™
|
7 mL | 20/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
14893562
|
Fisherbrand™
|
14 mL | 288/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Collo filettato
- Disponibili in numerose capacità
- Tappi montati in gomma e alluminio
Specifica
Rubber | |
Borosilicate Glass | |
Screw | |
Autoclavable | |
Bijou Vial |
Clear | |
Screw | |
Aluminum | |
Screw Cap |