Learn More
Contec™ Panni preimbevuti non tessuti PROSAT™
Panni per la pulizia di banchi da lavoro a flusso laminare, superfici di camere bianche e apparecchiature. I panni preimbevuti non tessuti Contec™ PROSAT™ offrono un livello di saturazione del solvente o del disinfettante desiderato specifico per ciascuna attività.
15.90€ - 977.00€
Specifica
Product Type | Panni preimpregnati PROSAT™ |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Materiale | Soluzione di saturazione | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Materiale | Soluzione di saturazione | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17244513
|
Contec™
PS-850-BPR |
20.3 x 20.3 cm (8 x 8 in.) | Polypropylene | 70% IPA, 30% DI Water | 50 Pk.; 50 Pk./Cs |
784.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17234523
|
Contec™
PSC20002-BPR |
28 x 23 cm (11 x 9 in.) | Polyester Cellulose | 70% IPA, 30% DI Water | 24 Pk.; 50 Pk./Cs |
931.00€
pezzi 1200 |
Spedizione stimata: 12-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17254523
|
Contec™
PSC20006-BPR |
28 x 23 cm (11 x 9 in.) | Polyester Cellulose | 70% IPA, 30% DI Water | 50 Pk.; 28 Pk./Cs |
845.00€
pezzi 1400 |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17204533
|
Contec™
PSPP0039-BPR |
28 x 23 cm (11 x 9 in.) | Polypropylene | 70% IPA, 30% DI Water | 50 Pk.; 24 Pk./Cs |
901.00€
pezzi 1200 |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17214533
|
Contec™
PSPP0043-BPR |
28 x 23 cm (11 x 9 in.) | Polypropylene | 70% IPA, 30% DI Water | 50 Pk.; 40 Pk./Cs |
977.00€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 19-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
17254513
|
Contec™
PS-850E-BPR |
20.3 x 20.3 cm (8 x 8 in.) | 70% IPA, 30% DI Water |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15823424
|
Contec™
PSPP0039 |
11 x 9 in. (28 x 23 cm) | Polypropylene | 70% IPA/ 30% DI Water | 1800 Wipes/cs |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15755533
|
Contec™
PSPP0043 |
11 x 9 in. (28 x 23 cm) | Polypropylene | 70% IPA/ 30% DI Water | 50 Wipes/Bag |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11952435
|
Contec™
PS-850 |
8 x 8 in. (20.3 x 20.3 cm) | Polipropilene | 70% IPA/ 30% acqua deionizzata | 50 salviette/sacchetto |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12817163
|
Contec™
PSC20002 |
11 x 9 in. (28 x 23 cm) | Cellulosa, poliestere | 70% IPA/ 30% acqua deionizzata | 24 salviette/sacchetto |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
13487889
|
Contec™
PSC20002 |
11 x 9 in. (28 x 23 cm) | Cellulosa, poliestere | 70% IPA/ 30% acqua deionizzata | 24 salviette/sacchetto |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11962435
|
Contec™
PSC20006 |
11 x 9 in. (28 x 23 cm) | Cellulosa, poliestere | 70% IPA/ 30% acqua deionizzata | 50 salviette/sacchetto |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15626996
|
Contec™
PS-850 |
8 x 8 in. (20.3 x 20.3 cm) | Polipropilene | 70% IPA/ 30% acqua deionizzata | 50 salviette/sacchetto |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Use these wipes to clean laminar flow workbenches, cleanroom surface and equipment. Contec™ PROSAT™ Presaturated Nonwoven Wipes feature task-specific saturation level of the solvent or disinfectant required to do the job.
- Substrato del panno progettato appositamente per l'applicazione
- Compatibile con ambienti di Classe ISO 5 (FED-STD-209E Classe 100/M3.5)
- Ideale per la pulizia degli articoli prima di riporli
- In polipropilene termosaldato o in cellulosa/poliestere
- Pratici ed efficaci per detergere strumenti di lavorazione e altre apparecchiature
- I panni in 100% poliestere spunlace offrono maggiore igiene, quelle in polipropilene termosaldato maggiore durata, quelle in poliestere idrolegato/cellulosa costi minori
- La miscela di solventi soddisfa le specifiche SEMI relative a metalli e contaminanti
Specifica
Panni preimpregnati PROSAT™ | |
Non-sterile |