Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Funnel with Standard Joint
Filter Funnel with fused filter disc.
86.10€ - 102.00€
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass 3.3 |
Quantità | 2/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Diametro filtro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16853096
|
ROBU VitraPOR™
47011 |
1 | 35 mm |
86.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16893096
|
ROBU VitraPOR™
47020 |
0 | 39 mm |
97.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16803106
|
ROBU VitraPOR™
47021 |
1 | 39 mm |
97.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16863096
|
ROBU VitraPOR™
47012 |
2 | 35 mm |
86.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16823106
|
ROBU VitraPOR™
47023 |
3 | 39 mm |
97.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16813106
|
ROBU VitraPOR™
47022 |
2 | 39 mm |
97.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16843096
|
ROBU VitraPOR™
47010 |
0 | 35 mm |
86.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16833106
|
ROBU VitraPOR™
47024 |
4 | 39 mm |
102.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16873096
|
ROBU VitraPOR™
47013 |
3 | 35 mm |
86.10€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16883096
|
ROBU VitraPOR™
47014 |
4 | 35 mm |
90.80€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 03-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- With fused filter disc
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Specifica
5 mL | |
Borosilicate Glass 3.3 | |
2/Pk. |