Learn More
Fisherbrand™ Carta filtro per analisi qualitativa indurita in cellulosa di grado 151
Fisherbrand™ Grade 151 Cellulose Hardened Qualitative Filter Paper are used for analysis in acid solutions, or filtration under high pressure.
5.30€ - 24.50€
Specifica
Descrizione | Tenore di ceneri: 0.06% |
---|---|
Formato | Disco liscio |
Materiale | Cellulosa |
Particle Retention | Da 12 a 15 μm |
Dimensione del poro | Da 12 a 15 μm |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Diametro (sistema metrico) disco | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11415228
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 110 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11425228
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 125 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11435228
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11445228
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 185 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11725225
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 210 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11455228
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 240 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11705225
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 42.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11495218
|
Fisherbrand™
|
Disco liscio | 70 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11405228
|
Fisherbrand™
|
Disco semplice | 90 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Pure filter paper grades made of cellulose fibers with alpha content of nearly 100% according precise norms
- Ash content for these grades is approximatively 0.06 %
Specifica
Tenore di ceneri: 0.06% | |
Cellulosa | |
Da 12 a 15 μm | |
151 | |
0.2 mm |
Disco liscio | |
Da 12 a 15 μm | |
Per analisi in soluzioni acide o filtrazione ad alta pressione | |
100 Pack |