Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Spill Tray
Lightweight and low-profile design for small-scale spill control
104.00€ - 160.00€
Specifica
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | Polietilene |
Tipo | Vassoio di raccolta liquidi |
Da utilizzare con (applicazione) | Perfetto per applicazioni di travaso e riempimento |
Resistente | Sostanza chimica |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Profondità (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Profondità (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12991265
|
Justrite™
28716 |
20 galloni | 26 in. | 38 in. |
138.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12981265
|
Justrite™
28715 |
12 galloni | 16 in. | 46 in. |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12911275
|
Justrite™
28718 |
23 galloni | 34 in. | 37.75 in. |
160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12921275
|
Justrite™
28719 |
29 galloni | 33 in. | 47 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Ecologico: in polietilene riciclato al 100 %
- Non si arrugginisce né si corrode
- Fondo della nervatura rialzato per aumentare la rigidità
- Calibrato per temperature di esercizio comprese tra -34 e +49 °C (-30° e +120 °F)
Specifica
Nero | |
Vassoio di raccolta liquidi | |
Sostanza chimica | |
13.97 cm |
Polietilene | |
Perfetto per applicazioni di travaso e riempimento | |
5.5 in. |