Learn More
Justrite™ Bidoni di sicurezza con erogatore non metallici xAS
Facile erogazione con una sola mano di liquidi pericolosi direttamente sulla superficie di lavoro. Il bidone di sicurezza con erogatore non metallico è realizzato in polietilene con una valvola di dosaggio in ottone.
59.00€ - 68.30€
Specifica
Product Type | Bidone di sicurezza con erogatore |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso con sostanze infiammabili |
Materiale | Polietilene |
Include | Valvole dispensatore in rame a tenuta ermetica e chiusura automatica |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11943679
|
Justrite™
14010 |
Rosso | 1 qt. | 0.95 l |
68.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11933679
|
Justrite™
14004 |
Rosso | 0.5 pt. | 0.24 l |
59.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12901405
|
Justrite™
14002 |
Bianco | 4 once | 0.19 l |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
- Ideale per l'uso con sostanze infiammabili
- Le valvole di dosaggio ermetiche a chiusura automatica riducono al minimo i versamenti ed evitano l'erogazione in eccesso
- Corpo in polietilene ad alta densità
- Facile erogazione con una sola mano di liquidi pericolosi direttamente sulla superficie di lavoro
Specifications
Bidone di sicurezza con erogatore | |
Per l'uso con sostanze infiammabili | |
Polietilene | |
Valvole dispensatore in rame a tenuta ermetica e chiusura automatica |