Learn More
Memmert™ Light Module Cold White 6,500 K + Warm White 2,700 K
LED light strips on the side walls of the interior
1818.66€ - 3817.24€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17109804
|
Memmert™
HPP260ECOT8 |
HPP260eco |
3123.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17109894
|
Memmert™
HPP750ECOT8 |
HPP750eco |
3458.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17134534
|
Memmert™
HPP110ECOT8 |
HPP110eco |
2233.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17140285
|
Memmert™
IPP750ECOT8 |
IPP750eco |
3817.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17149844
|
Memmert™
HPP410ECOT8 |
HPP410eco |
3458.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17110245
|
Memmert™
IPP410ECOT8 |
IPP410eco |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17110205
|
Memmert™
IPP260ECOT8 |
IPP260eco |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17190115
|
Memmert™
IPP110ECOT8 |
IPP110eco |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- 6 resp. 8 alternating cold white light strips and 5 resp
- 7 warm white light strips
- On the side walls of the interior
- Programme-controlled dimming from 0 to 100 % (in 1 % steps)
- Ramp programming in combination with temperature and humidity
- Only withTwinDISPLAY; not in combination with entry ports F6, F7, D8
Specifica
White |