Learn More
Thermo Scientific™ Imbuti per filtri analitici Nalgene™
Questi imbuti economici, sterili e monouso, consentono di effettuare test microbiologici e analisi di controllo qualità di acqua, alimenti/bevande, materie prime e prodotti finiti.
92.70€ - 412.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Filter Manifolds and Filtering Flasks |
---|---|
Materiale (membrana) | Nitrato di cellulosa |
Diametro (sistema metrico) membrana | 47 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Volume (sistema metrico) | Colore della griglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Volume (sistema metrico) | Colore della griglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10539051
|
Thermo Scientific™
140-4045 |
0.45 μm | 150 mL | White with Gray Grid |
92.70€
pezzi 12 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10631912
|
Thermo Scientific™
147-0045 |
0.45 μm | 100 mL | Gray with Black Grid |
237.00€
pezzi 50 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10761591
|
Thermo Scientific™
145-0020 |
0.2 μm | 100 ml | Bianco |
313.00€
pezzi 50 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10102261
|
Thermo Scientific™
145-2020 |
0.2 µm | 250 ml | Bianco |
243.00€
pezzi 50 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10664661
|
Thermo Scientific™
145-0045 |
0.45 µm | 100 ml | Bianco con griglia nera |
412.00€
pezzi 50 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10335801
|
Thermo Scientific™
145-2045 |
0.45 µm | 250 ml | Bianco con griglia nera |
312.00€
pezzi 50 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Descrizione
Gli imbuti filtranti per test analitici Thermo Scientific™ Nalgene™ economici, sterili e monouso consentono di effettuare test di controllo qualità microbiologici e analisi di acqua, alimenti/bevande, materie prime e prodotti finiti. L'imbuto che si spreme e si torce si rimuove facilmente per recuperare la membrana in nitrato di cellulosa.
- Tutti i puntali sterili in rack sono termosigillati e certificati privi di RNasi, DNasi, ATP, pirogeni, carico biologico, inibitori di PCR, endotossine e DNA
- Tutti i puntali in rack non sterili o sfusi senza filtro sono certificati privi di RNasi, DNasi e DNA
Caratteristiche del rack SureOne
- Inserti Flush Fit con montaggio a filo del rack, per agevolare i pipettaggi multicanale
- Chiusura con tacche per sollevare il coperchio e consentire lo sfiato dell'autoclave
- Il bordo del coperchio Sure Stack impedisce lo slittamento dei rack quando vengono impilati e trasportati nel laboratorio
- Il fermo Safe-Lock consente l'apertura e la chiusura con una sola mano e resta chiuso anche in caso di caduta
- Il design a innesto mantiene l'inserto in posizione, impedendo che venga sollevato durante il pipettaggio
- Coperchio ribaltabile reversibile, disponibile in formato incernierato o rimovibile; il formato incernierato non impedisce l'uso di una pipetta multicanale
- Logo di riciclo stampato su tutti i componenti del rack
- Inserti semplici da posizionare e rimuovere dal rack; fissaggio sul rack per un montaggio sicuro
- Rintracciabilità del lotto — Tutti gli inserti sono provvisti di numero di parte Fisherbrand, indicazione del volume del puntale, numero di lotto
- Fori scanalati dell'inserto per impedire il movimento dei puntali e conferire stabilità per operazioni multicanale
- Clip anti-contatto per impedire il contatto accidentale con i puntali durante l'inserimento negli inserti
- Design multicanale; tutti gli inserti sono a 96 pozzetti
- Il design robusto e rigido garantisce una tenuta sicura su ciascun puntale
- Informazioni sul prodotto visibili sulla scatola
- Linguetta antipolvere per prevenire la contaminazione del prodotto da residui
- Apertura per le dita che consente di accedere al prodotto ed estrarlo facilmente
- Confezione con fenditure profonde per rimuovere agevolmente l'inserto per puntali
- Il design della confezione di ricarica consente di risparmiare il 58% dello spazio sul banco rispetto alla confezione con rack e di ridurre il consumo di plastica del 52%
Specifica
Filter Manifolds and Filtering Flasks | |
Nitrato di cellulosa | |
47 mm |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.