Learn More
Thermo Scientific™ Piastre di Petri/per colture cellulari Nunc™
Si presta a numerose applicazioni grazie alla vasta gamma di formati e modelli in grado di soddisfare qualsiasi esigenza sperimentale.
182.00€ - 1930.00€
Specifica
Chiusura inclusa | Sì |
---|---|
Forma | Round |
Sterilità | Sterile |
Tipo | Cell Culture Dish |
Include | Lid |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10654161
|
Thermo Scientific™
150318 |
35x10mm Dish, Nunclon™ Delta |
524.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10738581
|
Thermo Scientific™
153066 |
35x10mm Dish, Nunclon™ Delta |
325.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10191341
|
Thermo Scientific™
174926 |
35x10mm Dish, Nunclon™ Delta, gridded |
593.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10441013
|
Thermo Scientific™
171099 |
35x10mm Dish, Non-treated |
551.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10693581
|
Thermo Scientific™
174888 |
60x15mm Dish, Cell culture-treated Permanox |
1930.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10789241
|
Thermo Scientific™
150340 |
60 x 15mm Dish, Non-treated |
261.00€
pezzi 400 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10120101
|
Thermo Scientific™
150326 |
60x15mm Dish, Nunclon™ Delta |
263.00€
pezzi 400 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10111351
|
Thermo Scientific™
150288 |
60x15mm Dish, Nunclon™ Delta |
198.00€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 23-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10778961
|
Thermo Scientific™
169558 |
60x15mm Dish, Nunclon™ Delta, gridded |
289.00€
pezzi 400 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10508921
|
Thermo Scientific™
150350 |
100x15mm Dish, Nunclon™ Delta |
182.00€
pezzi 150 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10098720
|
Thermo Scientific™
168381 |
150x21mm Dish, Nunclon™ Delta |
186.00€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15347026
|
Thermo Scientific™
172931 |
Piastra 100 x 21 mm, Nunclon™ Delta |
200.00€
pezzi 240 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10445102
|
Thermo Scientific™
157150 |
150x18mm Dish, Nunclon™ Delta |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Description
Grazie all'ampia scelta in termini di dimensioni e stile, le piastre per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ soddisfano numerose esigenze sperimentali nella routine della coltura cellulare. Esecuzione di un'ampia gamma di applicazioni nelle piastre con trattamento superficiale Nunclon™ Delta che favorisce la massima adesione per una vasta gamma di tipi di cellule.
Caratteristiche:
- Anello di impilamento superiore e inferiore per una manipolazione più agevole e un impilamento più stabile
- Sterili e apirogeni
- Disponibili con o senza sfiati per l'aria per lo scambio di gas
- Griglia da 2 x 2 mm per gli esperimenti di clonazione e la determinazione dell'efficienza delle piastre
Informazioni per l'ordine:
Griglia 2x2 con funzione 174926 e 169558
171099 per le colture cellulari in sospensione - Non trattate con Nunclon Delta
Comprende:
un certificato che garantisce all'utente prestazioni biologiche e tracciabilità.
Garanzia: 90 giorni
Specifications
Sì | |
Sterile | |
Lid |
Round | |
Cell Culture Dish |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.