Learn More
SVL™ Rotulex™ Spherical Joints
Offers a grease free spherical joint
115.00€ - 1395.00€
Codice del prodotto | Marca | N. giunto rastremato standard | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. giunto rastremato standard | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10203180
|
SVL™
RF13 |
13 | Female joint |
115.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10228064
|
SVL™
RF19 |
19 | Female joint |
140.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10422395
|
SVL™
RM19 |
19 | Male joint |
139.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12501406
|
SVL™
RF29 |
29 | Female joint |
177.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12079042
|
SVL™
RM29 |
29 | Male joint |
191.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15567950
|
SVL™
RF35 |
35 | Female joint, PTFE covered O-ring, spring loaded Metal clip |
1280.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15577950
|
SVL™
RF41 |
41 | Female joint, PTFE covered O-ring, spring loaded Metal clip |
1395.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15507960
|
SVL™
RM41 |
41 | Male joint, PTFE covered O-ring, spring loaded Metal clip |
1395.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15587950
|
SVL™
RF64 |
64 | Female joint |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15517960
|
SVL™
RM64 |
64 | Male joint |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- All glass and PTFE pathway is highly resistant to chemical attack
- Can be used at temperatures up to 200°C
- System comprises male ball joint with PTFE covered O-ring which fits into female cup joint
- Joint can be retained together with spring loaded metal clip
- Component parts RM, RF, RO and RC should be ordered separately
Specifica
Glass, PTFE | |
Spherical joint |