Learn More
Fisherbrand™ Bagno a ultrasuoni con riscaldamento serie S
Garantisce una pulizia a ultrasuoni controllata da microprocessore e tecnologia sweep di ultima generazione. I bagni a ultrasuoni Fisherbrand™ S 10 H sono facile da usare, con un pannello operativo e un display a LED chiari e ben visibili per la funzione a ultrasuoni.
340.00€ - 5715.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (P x L x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10591203
|
Fisherbrand™
|
0.8 l | P 116 x L 206 x A 178 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10551783
|
Fisherbrand™
|
1.75 L | H 212 x l 175 x P 180 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10162372
|
Fisherbrand™
|
2.75 L | H 214 x l 300 x P 179 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10215332
|
Fisherbrand™
|
4.25 L | 179D x 300 W x 264mmH |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10345822
|
Fisherbrand™
|
5.75 l | H 264 x l 365 x P 186 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10395912
|
Fisherbrand™
|
6.9 L | P 179 x L 568 x A 214 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10663113
|
Fisherbrand™
|
9.4 L | P 179 x L 568 x A 264 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10239491
|
Fisherbrand™
|
9.5 L | H 264 x l 365 x P 278 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10204762
|
Fisherbrand™
|
12.75 L | P 278 x L 365 x A 321 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10102762
|
Fisherbrand™
|
18 l | P 340 x L 390 x A 321 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15280147
|
Fisherbrand™
|
28 l | P 340 x L 568 x A 321 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10366012
|
Fisherbrand™
|
45 l | P 370 x L 615 x A 467 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10427912
|
Fisherbrand™
|
90 L | P 570 x L 715 x A 467 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Trasduttori sandwich da 37 kHz a elevate prestazioni
- Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile anticavitazione
- Resistente all'acqua e agli spruzzi
- Manopola per l'impostazione del funzionamento continuo e di breve periodo da 1 a 30 min.
- Funzionamento a ultrasuoni con controllo della temperatura
- Funzione sweep per una distribuzione ottimale del suono nel liquido di pulizia
- Funzione di degasaggio per un efficace degasaggio del liquido di pulizia
Specifica
da 30 a 80 °C |