Learn More
Cytiva Membrane in esteri misti di cellulosa lisce ME25
Facilitano il processo della conta e riducono al minimo l'affaticamento degli occhi grazie al contrasto cromatico tra la superficie e le colonie. Le membrane in esteri misti di cellulosa Whatman™ ME 25 sono caratterizzate da una superficie più uniforme e liscia.
107.00€ - 377.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Punto di bolla | 2.8bar |
Materiale | Cellulose Acetate, Cellulose Nitrate |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Portata | 12.5s/100mL/12.5cm2 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11355304
|
Cytiva
10401606 |
25 mm | Non-sterile |
107.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11315314
|
Cytiva
10401631 |
142 mm | Non-sterile |
169.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11375304
|
Cytiva
10401614 |
50 mm | Non-sterile |
165.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11395304
|
Cytiva
10401621 |
100 mm | Non-sterile |
364.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11305314
|
Cytiva
10401626 |
110 mm | Non-sterile |
377.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11345314
|
Cytiva
10401672 |
50 mm | Sterile |
163.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11385304
|
Cytiva
10401618 |
90 mm | Non-sterile |
312.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Contrasto eccellente per il facile rilevamento delle particelle.
- Grado della superficie interna elevato per un maggior assorbimento del prodotto.
- Capacità di ritenzione dello sporco più elevata.
- Biologicamente inerti con buona stabilità termica.
- Nessun tensioattivo che potrebbe contaminare i campioni.
- La struttura microporosa uniforme della membrana consente portate elevate.
Specifica
Autoclavable | |
Cellulose Acetate, Cellulose Nitrate | |
12.5s/100mL/12.5cm2 | |
ME25 |
2.8bar | |
0.45 μm | |
Interleaving paper | |
145 μm |