Learn More
ABEBA™ Calzature di sicurezza antistatiche - Modello mocassino in pelle bianca
Adatti per alzatallone e solette ortopediche
72.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340 Standard |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Leather |
Materiale suola | Polyurethane |
Stile | Light Loafer |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12596199
|
ABEBA™
31032/35 |
35 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12506209
|
ABEBA™
31032/36 |
36 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12516209
|
ABEBA™
31032/37 |
37 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12536209
|
ABEBA™
31032/39 |
39 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12526209
|
ABEBA™
31032/38 |
38 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12586209
|
ABEBA™
31032/43 |
43 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12506219
|
ABEBA™
31032/44 |
44 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12516219
|
ABEBA™
31032/45 |
45 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12526219
|
ABEBA™
31032/46 |
46 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12536219
|
ABEBA™
31032/47 |
47 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12546209
|
ABEBA™
31032/40 |
40 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12556209
|
ABEBA™
31032/41 |
41 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12576209
|
ABEBA™
31032/42 |
42 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12546219
|
Abeba™
31032/48 |
48 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Misura 35-48 CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA
- In pelle bianca
- Rivestimento interno traspirante con ioni d'argento
- Fascia elastica sul collo del piede
- Suola antiscivolo in PU
- Punta rinforzata in acciaio
- Soletta sostituibile acc Wave (codice prodotto 3557)
- Trattamento Sanitized Dissipazione elettrostatica a norma DIN EN 61340
- Adatte per alzatallone e solette ortopediche
Specifica
CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340 Standard | |
Leather | |
Light Loafer |
White | |
Polyurethane | |
Steel |