Learn More
Labcon ZAP™ 200 μL Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 200 μL Pipettors
51.40€ - 114.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 200 μL |
---|---|
Filtrato | Filtered |
Colore | Clear |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 2.05 in. |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16693942
|
Labcon
1059-965-006-9 |
96 Tips/Rack | Sterile |
86.55€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16653942
|
Labcon
1059-165-000-9 |
1 Tip/Bag | Sterile |
86.80€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16663942
|
Labcon
1059-225-000-9 |
96 Tips/Eclipse™ UNO Refill | Sterile |
114.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16673942
|
Labcon
1059-800-000-9 |
1000 Tips/Bag | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
16683942
|
Labcon
1059-960-006-9 |
96 Tips/Rack | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Pipette Tip
- Fits Most Popular 200 μL Pipettors
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifica
200 μL | |
Clear | |
2.05 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity | |
Liquid Handing | |
Single-use | |
No | |
Polypropylene Resin |
Filtered | |
Not Autoclavable | |
52.1 mm | |
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic) | |
Beveled | |
Universal Fit | |
ZAP |