Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone e Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 170 μl
Clear, autoclavable tips; color-coded racks.
127.58€ - 840.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 170 μl |
---|---|
Filtrato | Filtered |
Sterilità | Sì |
Colore | Trasparente |
Colore rack | Blu |
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile punta | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12756769
|
Axygen™
ZTF-200-R-S |
Filtro, in rack, Round | Standard |
755.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11384335
|
Axygen™
ZTF-200-R-S |
Filtro, in rack, Round | Standard |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12746769
|
Axygen™
ZTF-200-L-R-S |
Automation, Round | Maxymum Recovery |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11374335
|
Axygen™
ZTF-200-L-R-S |
Automation, Round | Maxymum Recovery |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Clear Tips
- Format: 96 well
- Propylene construction
- Certified RNase/DNase free
- Nonpyrogenic
- Aerosol resistant filters
- Sterile
- Compatibility: Tecan™ Freedom Evo™, TeMo and Aquarius with MCA96 head, Zymark™/Caliper RapidPlate™/SciClone™ with HV96 head/CAS-4200-1ch.-20-150μL/sec. head
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Specifica
170 μl | |
Sì | |
Blu | |
Non-ANSI | |
Rack | |
Non-SBS Rack | |
Tecan™ Freedom Evo™, TeMo e Aquarius con testa MCA96, Zymark™/Caliper RapidPlate™/SciClone™ con testa HV96/testa CAS-4200-1canale-20-150 μl/sec., Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head | |
Polipropilene |
Filtered | |
Trasparente | |
Sì | |
Maxymum Recovery™ to further improve accuracy and precision while reducing sample loss | |
Filtro, in rack, Round | |
50 Racks/Cs. | |
Caliper Zymark |