Learn More
3M™ Filtri gas, vapori e particolato
Eccellente campo visivo grazie all'esclusiva forma trapezoidale. Il filtro per gas, vapori e particolato 3M utilizza un attacco cartuccia a baionetta per il montaggio su maschere a pieno facciale serie 3M 6000 e 7907.
4.85€ - 162.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Typical industrial applications for filters are laboratories and particulate applications |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 3M™ 6000 and 3M™ 7907 Series Full Face Masks |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Product Type | Tipo di filtro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Product Type | Tipo di filtro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17039263
|
3M™
7000021315 |
6098 | Gas, Vapor and Particulate Filter | AXP3 R |
112.00€
2 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17113618
|
3M™
7000032083 |
6035 | Gas, Vapor and Particulate Filter | FFP3 |
162.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17259996
|
3M™
7100066103 |
501 | Filter Retainer |
4.85€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15739007
|
3M™
7000030098 |
6096 | Cartuccia gas e vapori | A1 HgP3R |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Sistema di attacco a baionetta esclusivo e compatibile per diversi tipi di filtro; è sufficiente inserire in posizione fino a sentire lo scatto per una facilità d'uso ottimale.- Leggeri, a bassa resistenza respiratoria e ben bilanciati quando montati sulla maschera
- Per una visuale eccellente grazie all'esclusivo profilo trapezoidale
- Attacco della cartuccia a baionetta per il montaggio su maschere a pieno facciale 3M serie 6000 e 7907
Specifica
Typical industrial applications for filters are laboratories and particulate applications | |
3M™ 6000 and 3M™ 7907 Series Full Face Masks |