Learn More
Fisherbrand™ Lid for Desiccator with Glass Knob
For use with desiccators with glass knob
57.25€ - 161.00€
Specifica
Product Type | Lid |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Desiccator with glass knob |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15564635
|
Fisherbrand™
|
320 mm | 125 mm | Type: 250 mm |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15564625
|
Fisherbrand™
|
215 mm | 103 mm | Type: 150 mm |
82.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15514645
|
Fisherbrand™
|
380 mm | 150 mm | Type: 300 mm |
161.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15514635
|
Fisherbrand™
|
270 mm | 108 mm | Type: 200 mm |
82.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15514625
|
Fisherbrand™
|
153 mm | 78 mm | Type: 100 mm |
57.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- For use with desiccators with glass knob
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Specifica
Lid | |
Desiccator with glass knob |