Learn More
Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato Quickfit™ con imboccatura in vetro smerigliato Quickfit
In vetro borosilicato. Le fiasche di Erlenmeyer Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ in vetro con imboccatura in vetro smerigliato Quickfit sono conformi agli standard ISO 4797.
93.05€ - 510.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 4797 |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Include | Presa di terra |
Forma | Conico |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Giunto a bussola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Giunto a bussola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12599205
|
Quickfit
FE150/4 |
74 mm | 150 ml | 116 mm | 29/32 |
176.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12692052
|
Quickfit
FE50/2 |
51 mm | 50 mL | 85 mm | 19/26 |
93.05€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10600701
|
Quickfit
FE25/1 |
42 mm | 25 mL | 70 mm | 14/23 |
146.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10253540
|
Quickfit
FE150/2 |
74 mm | 150 mL | 118 mm | 19/26 |
146.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10345340
|
Quickfit
FE50/3 |
51 mm | 50 mL | 90 mm | 24/29 |
93.05€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10840861
|
Quickfit
FE250/3 |
85 mm | 250 mL | 130 mm | 24/29 |
104.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10243880
|
Quickfit
FE100/2 |
64 mm | 100 mL | 100 mm | 19/26 |
103.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12081682
|
Quickfit
FE250/4 |
85 mm | 250 mL | 130 mm | 29/32 |
118.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10641861
|
Quickfit
FE25/2 |
42 mm | 25 mL | 70 mm | 19/26 |
109.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10508980
|
Quickfit
FE100/3 |
64 mm | 100 mL | 100 mm | 24/29 |
103.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10243400
|
Quickfit
FE1L/3 |
130 mm | 1000 mL | 220 mm | 24/29 |
108.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10743961
|
Quickfit
FE150/3 |
74 mm | 150 mL | 118 mm | 24/29 |
173.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10315060
|
Quickfit
FE100/1 |
64 mm | 100 ml | 100 mm | 14/23 |
121.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10263880
|
Quickfit
FE500/4 |
101 mm | 500 ml | 175 mm | 29/32 |
145.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10651861
|
Quickfit
FE500/3 |
101 mm | 500 mL | 175 mm | 24/29 |
227.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10851021
|
Quickfit
FE250/5 |
85 mm | 250 mL | 130 mm | 34/35 |
116.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10496840
|
Quickfit
FE50/1 |
51 mm | 50 mL | 85 mm | 14/23 |
93.05€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12569205
|
Quickfit
FE100/4 |
64 mm | 100 ml | 100 mm | 29/32 |
113.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12478916
|
Quickfit
FE250/2 |
85 mm | 250 mL | 130 mm | 19/26 |
109.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15577820
|
Quickfit
FE1L/4 |
130 mm | 1000 mL | 220 mm | 29/32 |
313.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15597820
|
Quickfit
FE2L/4 |
160 mm | 2000 mL | 270 mm | 29/32 |
340.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15527830
|
Quickfit
FE500/2 |
101 mm | 500 mL | 175 mm | 19/26 |
510.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15507830
|
Quickfit
FE2L/5 |
160 mm | 2000 mL | 270 mm | 34/35 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15517830
|
Quickfit
FE5/1 |
25 mm | 5 mL | 54 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15587820
|
Quickfit
FE1L/5 |
130 mm | 1000 mL | 220 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15537830
|
Quickfit
FE500/5 |
101 mm | 500 mL | 175 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
Manufactured from borosilicate glass. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Glass Erlenmeyer Flask with Quickfit Ground Glass Socket complies to ISO 4797.
- Conforme a ISO 4797
- Fiasche coniche con giunto in vetro smerigliato Quickfit™ di altissima qualità
- Vetro borosilicato per prestazioni esenti da corrosione ed elevata resistenza allo sbalzo termico
Specifications
ISO 4797 | |
Vetro borosilicato | |
Presa di terra | |
Conico |