Learn More
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Replacement Parts: Spineless Combs
71.40€ - 97.98€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit |
---|---|
Tipo | Spineless Comb |
Materiale | PTFE |
Profondità (sistema imperiale) | 0.03 in. |
Profondità (sistema metrico) | 0.1 cm |
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) pozzetto | Larghezza (sistema metrico) | N. di pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Spessore (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) pozzetto | Larghezza (sistema metrico) | N. di pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10783657
|
Cytiva
SE211A-15-1.0 |
0.1 cm | 2.9μL/ mm | 0.29 cm | 15 |
97.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10437694
|
Cytiva
SE211A-10-1.0 |
0.1 cm | 4.8μL/ mm | 0.48 cm | 10 |
97.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11300482
|
Cytiva
SE211A-10-1.5 |
0.15 cm | 7.2μL/ mm | 0.48 cm | 10 |
97.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10219834
|
Cytiva
SE211A-15-1.5 |
0.15 cm | 4.4μL/ mm | 0.29 cm | 15 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11350482
|
Cytiva
80614023 |
0.07 cm | 9.5μL/ mm | 1.3 cm | 5 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11360482
|
Cytiva
80614061 |
0.15 cm | 19.1μL/ mm | 1.3 cm | 5 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Specifica
SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit | |
PTFE | |
0.1 cm |
Spineless Comb | |
0.03 in. |