Learn More
Brady™ Laminated Polyester Anti-skid Tape-Die-Cut Cleats
I nastri antisdrucciolo Anti-Skid contribuiscono a evitare scivolamenti e cadute su pavimenti bagnati o scivolosi. Il nastro Anti-Skid aderisce in modo permanente a pavimenti puliti e asciutti, resistendo a grasso e olio. Utilizzabile in interni ed esterni.
106.00€ - 655.00€
Specifica
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
---|---|
Materiale | Polyester |
Da utilizzare con (applicazione) | Traction on steps, slick floors, and egress pathway marking |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -40°F to +158°F |
Temperature Range (Metric) | -40°C to +70°C |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Quantità confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11731336
|
Brady™
078196 |
Black | 140 x 140 mm | 50 Pk. |
153.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 12-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11721336
|
Brady™
078195 |
Black | 600 x 150 mm | 50 Pk. |
655.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11711336
|
Brady™
078192 |
Black | 19 x 600 mm | 50 Pk. |
106.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11701336
|
Brady™
078177 |
Red | 140 x 140 mm | 50 Pk. |
153.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11796925
|
Brady™
078162 |
Photoluminescent, Black | 150 x 600 mm | 24 Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Anti-Skid (anti-slip) tapes help to prevent slipping and falling on wet or slippery floors.
- The rugged polyester tape is adhesive backed and coated with thousands of particles of durable aluminium oxide grit.
- Anti-Skid tape bonds permanently to clean, dry floors, withstands grease and oil and will work indoors or outdoors.
- Anti-Skid tape is available in a variety of colors and sizes to suit all of your floor marking needs
Specifica
Permanent Acrylic | |
Traction on steps, slick floors, and egress pathway marking | |
-40°C to +70°C |
Polyester | |
-40°F to +158°F | |
0.162 mm |