Learn More
Metro™ Super Erecta™ Wire Shelving Accessory, Shelf Ledge, Stackable
Shelf ledges may be stacked on top of each other to create taller ledges, Ledges snap onto shelves and posts for secure fit with no tools
22.10€ - 139.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ Super Erecta™ wire shelving |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 4 in. |
Altezza (sistema metrico) | 10 cm |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15936961
|
Metro™
L36N-4S |
Stainless Steel | 36 in. | 91.4 cm |
93.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11711059
|
Metro™
L18N4C |
Chrome | 18 in. | 45.7 cm |
24.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15906961
|
Metro™
L30N-4C |
Chrome | 30 in. | 76 cm |
32.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11880900
|
Metro™
L60N4C |
Chrome | 60 in. | 152.4 cm |
48.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15916971
|
Metro™
L60N-4S |
Stainless Steel | 60 in. | 152.4 cm |
139.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11721059
|
Metro™
L24N4C |
Chrome | 24 in. | 61 cm |
28.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11870900
|
Metro™
L48N4C |
Chrome | 48 in. | 121.9 cm |
43.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15976951
|
Metro™
L24N-4S |
Stainless Steel | 24 in. | 61 cm |
67.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15926951
|
Metro™
L18N-4S |
Stainless Steel | 18 in. | 45.7 cm |
54.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11860900
|
Metro™
L36N4C |
Chrome | 36 in. | 91.4 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- 4 in. high (10cm)
- Choice of plated or stainless steel finish
Order Info
Posts and shelves sold separately.
Specifica
Metro™ Super Erecta™ wire shelving | |
4 in. | |
10 cm |