Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs.
57.20€ - 78.05€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl™ D2 Wide Gel Electrophoresis System |
---|---|
Product Line | Owl |
Tipo | Comb |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Conteggio denti | Spessore (sistema metrico) denti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Conteggio denti | Spessore (sistema metrico) denti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12494587
|
Thermo Scientific™
D1-10C |
Standard; 10 teeth; 1.0mm thick | 10 | 1 mm |
57.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12444597
|
Thermo Scientific™
D1-30D |
Micro well; 30 (2X) teeth; 1.5mm thick | 30 (2X) | 1.5 mm |
60.60€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12454597
|
Thermo Scientific™
D1-40C |
Standard; 40 teeth; 1.0mm thick | 40 | 1 mm |
58.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12464597
|
Thermo Scientific™
D1-40D |
Standard; 40 teeth; 1.5mm thick | 40 | 1.5 mm |
64.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12434607
|
Thermo Scientific™
D2-RL-25C |
Rapid load; 25 (2X) teeth; 1.0mm thick | 25 (2X) | 1 mm |
59.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11955286
|
Thermo Scientific™
D2-RL-25D |
Rapid load; 25 (2X) teeth; 1.5mm thick | 25 (2X) | 1.5 mm |
59.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12454607
|
Thermo Scientific™
D2-RL-9D |
Rapid load; 9 (1X) teeth; 1.5mm thick | 9 | 1.5 mm |
59.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12404597
|
Thermo Scientific™
D1-10D |
Standard; 10 teeth; 1.5mm thick | 10 | 1.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12414597
|
Thermo Scientific™
D1-20C |
Standard; 20 teeth; 1.0mm thick | 20 | 1 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12474597
|
Thermo Scientific™
D1-MTC |
Micro well; 15 (1X) teeth; 1.0mm thick | 15 | 1 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12484597
|
Thermo Scientific™
D1-MTD |
Micro well; 15 (1X) teeth; 1.5mm thick | 15 | 1.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12424597
|
Thermo Scientific™
D1-20D |
Standard; 20 denti; spessore 1.5 mm | 20 | 1.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12434597
|
Thermo Scientific™
D1-30C |
Micro well; 30 (2X) teeth; 1.0mm thick | 30 (2X) | 1 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15459543
|
Thermo Scientific™
D1-10D |
Standard; 10 teeth; 1.5mm thick | 10 | 1.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Eliminate comb assembly with Thermo Scientific™ Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis System Combs. These heavy-duty, one-piece combs are for use with Owl™ D2 Wide-Gel Electrophoresis Systems.
Heavy-duty, one-piece combs eliminate comb assembly.Specifica
Owl™ D2 Wide Gel Electrophoresis System | |
Owl | |
Comb |