Learn More
SGE™ Ghiere riduttrici 15% grafite/85% Vespel™
Mechanically robust for long lifetimes
65.70€ - 86.00€
Specifica
Materiale | 15% Graphite, 85% Vespel |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | GC |
Tipo | Reducing Ferrule |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Tipo | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Tipo | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15298893
|
SGE™
0726673 |
0.6 cm | Reducing Ferrule | 0.74 cm | 0.95 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10075350
|
SGE™
0726702 |
0.05 cm | Reducing Ferrule | 0.74 cm | 0.64 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12736358
|
SGE™
072673 |
0.63 cm | Reducing Ferrule | 0.74 cm | 0.95 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10507922
|
SGE™
072655 |
0.08 cm | Reducing Ferrule | 0.37 cm | 0.32 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10300661
|
SGE™
072654 |
0.05 cm | Bussole riduttrici | 0.37 cm | 0.32 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
16672632
|
SGE™
072671 |
0.08 cm | Reducing Ferrule | 0.74 cm | 0.64 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12663016
|
SGE™
072663 |
0.02 cm | Bussole riduttrici | 0.37 cm | 0.32 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10340611
|
SGE™
072663 |
0.02 cm | Bussole riduttrici | 0.37 cm | 0.32 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12776348
|
SGE™
072659 |
0.03 cm | Reducing Ferrule | 0.37 cm | 0.32 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Description
Mechanically robust for long lifetimes
- Crea una forte tenuta con la colonna capillare
- Temperatura massima: 300°C (572°F)
- Va riserrato dopo i cicli di temperatura iniziali
- Non può essere riutilizzato
- Pre-condizionato con azoto per prestazioni a bleed ridotto
Specifications
15% Graphite, 85% Vespel | |
GC | |
Reducing Ferrule |